Principaux documents
22410-U
Sigma-Aldrich
Coupe-tube Imp®
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
1 EA
47,80 €
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
47,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122406
Nomenclature NACRES :
NB.35
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Imp
Coupe-tuyau, L × l × D
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
Compatibilité
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Description générale
Outils pour couper les tubes de métal.
Informations légales
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1