Principaux documents
Z117765
Transfer needle for use with Kilo-Lab® cylinder system
L 4 in.
1 EA
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
Nomenclature NACRES :
NB.03
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
11 gauge, SS
Fabricant/nom de marque
Cadence Science
Longueur
4 in.
Catégories apparentées
Description générale
1/8 in. ferrule lock and standard point.
Informations légales
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany