Principaux documents
Z421448
Sigma-Aldrich
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
1 EA
566,00 €
566,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
566,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
566,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE with SS overbraid
Longueur
1.22 m
4 ft
Embout CGA × NPTF
510 × 1/4 in.
Description générale
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
Informations légales
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany