Principaux documents
Z114057
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
12 EA
46,20 €
288 EA
1 160,00 €
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
46,20 €
288 EA
1 160,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
50 mL
Diam. × H
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Couleur
amber
Raccords
opening for 20 mm
Description générale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.