Principaux documents
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Synonyme(s) :
Stirring bar retriever
1 EACH
335,00 €
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
335,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37781-0000
L × diam.
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
L totale
26 in. (65 cm)
Description générale
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Caractéristiques et avantages
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")