Principaux documents
WHA9913-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PVDF membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 45 ea
45 EA
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
45 EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 45 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9913-2504
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Adéquation
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Caractéristiques et avantages
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Informations légales
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva