WHA230600
Whatman® drain disc
diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman filters, Z741477
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 230600
Whatman Article No. 28418859 (US reference)
Diamètre
25 mm
Catégories apparentées
Description générale
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration