WHA231100
Whatman® drain disc
diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman filters, Z741493
94,30 €
About This Item
94,30 €
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 231100
Whatman Article No. 28418861 (US reference)
Diamètre
47 mm
Catégories apparentées
Description générale
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration