Principaux documents
WHA10340810
Whatman® filter paper, Grade 0965
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z749648
1 PKG
40,40 €
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
40,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
circles
fibrous filters (viscose)
Caractéristiques
Grade 0905
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10340810
Whatman Article No. 28414541 (US reference)
Paramètres
5000 l/m2s flow rate
Diamètre
110 mm
Dimension de pores
100 μm (max.)
Poids de base
30 g/m2
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Coarse filter mat with high wet strength
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva