W800111
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
145,00 €
About This Item
145,00 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Contient
α-tocopherol synthetic
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; floral; waxy; violet
Chaîne SMILES
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable