Principaux documents
S388327
5-METHYL-3-HEPTANONE OXIME
AldrichCPR
S388327-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S388327-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.231
Numéro MDL:
158,00 €