W368806
cis-3-Hexenyl benzoate
≥97%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl benzoate, Hexenyl-cis-3-benzoate
50,30 €
About This Item
50,30 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; woody; floral
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-4-8-11-15-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h3-7,9-10H,2,8,11H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
BCOXBEHFBZOJJZ-ARJAWSKDSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter