Principaux documents
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
Synonyme(s) :
Allylacetone
W800036-SAMPLE
45,50 €
100 G
228,00 €
1 KG
1 730,00 €
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W800036-SAMPLE
45,50 €
100 G
228,00 €
1 KG
1 730,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Beilstein:
1699137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
07.162
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
ethereal; floral
Allergène alimentaire:
no known allergens
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
128-129 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; floral
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup