Documents
H13001
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
99%
Synonyme(s) :
Allylacetone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro Beilstein :
1699137
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
128-129 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup