Principaux documents
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
Synonyme(s) :
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4O13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pf
128-130 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Clé InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable