W527718
L-Valine
FCC
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque, Acide (S)-α-aminoisovalérique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Activité optique
[α]20/D +26.7 to +29.0°, c = 8 in 6 M HCl
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble 88.5 g/L at 25 °C (completely)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable