W515507
2,5-Dimethylthiophene
≥98%
Synonyme(s) :
NSC 60689
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
134 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup