Documents
225797
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
105-108 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(C)sc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
PUSJAEJRDNPYKM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene was used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Krishna Sharma et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(1), 422-427 (2009-12-08)
Reactions of 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene with thiosemicarbazide and semicarbazide hydrochloride resulted in the formation of new heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone (C(9)H(13)N(3)OS(2) or L(1)H) and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone (C(9)H(13)N(3)OS or L(2)H), respectively. The Pd(II) and Pt(II) complexes have been synthesized by mixing metal