W514705
2-Ethylhexyl acetate
≥99%
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Pf
−92 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Impact of Leavening Agents on Flavor Profiles and Microbial Communities in Steamed Bread: A Comparative Analysis of Traditional Chinese Sourdough and Commercial Yeast.: This study explores the role of 2-ethylhexyl acetate in influencing the flavor profiles and microbial communities of steamed bread, highlighting its importance in food science and culinary applications (Fu et al., 2023).
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter