W484815
Lemon terpenes
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus limon (Burm)
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fresh; lemon
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F
Point d'éclair (°C)
43 °C
Articles
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.