Principaux documents
W247618
Sigma-Aldrich
Methyl isoeugenol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
1,2-Dimethoxy-4-propenylbenzene, Isoeugenyl methyl ether
W247618-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
83,60 €
1 KG
132,00 €
10 KG
1 040,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W247618-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
83,60 €
1 KG
132,00 €
10 KG
1 040,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHC6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2476
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
186
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.013
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
262-264 °C (lit.)
Pf
98-100 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
NNWHUJCUHAELCL-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl isoeugenol is one of the main components found in the essential oil extracted from Acorus calamus[1], bark of Croton malambo[2] and rhizomes of Zingiber zerumbet, Hedychium coronarium and Etlingera cevuga.[3]
Application
Methyl isoeugenol can be used as a natural food flavor in food industries.[4][5]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Major constituents and antimicrobial activity of Korean herb Acorus calamus.
Kim WJ, et al.
Natural product research, 25(13), 1278-1281 (2011)
Aromatic plants of French Polynesia. I. Constituents of the essential oils of rhizomes of three Zingiberaceae: Zingiber zerumbet Smith, Hedychium coronarium Koenig and Etlingera cevuga Smith.
Lechat-Vahirua I, et al.
J. Essent. Oil Res., 5(1), 55-59 (1993)
Anxiolytic and antidepressant like effects of natural food flavour (E)-methyl isoeugenol
Fajemiroye JO, et al.
Food & Function, 5(8), 1819-1828 (2014)
Hypotensive and vasorelaxant effects of (E)-Methyl isoeugenol: A naturally occurring food flavour
Fajemiroye JO, et al.
Food And Chemical Toxicology, 70, 214-221 (2014)
Alexander T Cartus et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 39(9), 1727-1733 (2011-06-03)
Methylisoeugenol (1,2-dimethoxy-4-propenylbenzene, 1) is a minor constituent of essential oils, naturally occurring as a mixture of cis/trans isomers. 1 is a U.S. Food and Drug Administration-approved food additive and has been given "Generally Recognized as Safe" status. Previously, metabolism of