Key Documents
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro FEMA:
4412
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.234
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; melon; waxy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Clé InChI
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter