Documents
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro FEMA:
2420
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
249
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.714
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
263 °C (lit.)
Pf
7-8 °C (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; fruity
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup