Documents
W424101
Sigma-Aldrich
Hexylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Aminohexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro FEMA:
4241
Numéro Beilstein :
1731298
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.016
Pureté
99%
Limite d'explosivité
2.1-9.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Clé InChI
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter