Principaux documents
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Geranyl 2-methylcrotonate
W404411-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
210,00 €
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W404411-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
210,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.35
Numéro FEMA:
4044
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.383
Nomenclature NACRES :
NA.21
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
pb
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; fruity; herbaceous; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
Clé InChI
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.