Principaux documents
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
W429540-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
192,00 €
1 KG
1 230,00 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W429540-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
192,00 €
1 KG
1 230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro FEMA:
4295
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.340
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; leafy; fruity; floral; rose
Chaîne SMILES 
O(CCC(CCC=C(C)C)C)C(=O)\C(=C\C)\C
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
Clé InChI
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2