W382501
Diethyl sulfide
98%, FG
Synonyme(s) :
1,1′-Thiobisethane, Ethyl sulfide, NSC 75157
50,30 €
About This Item
50,30 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pression de vapeur
105 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES
CCSCC
InChI
1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup