Principaux documents
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Synonyme(s) :
galbanum decatriene
W379506-SAMPLE-K
56,90 €
1 KG
3 710,00 €
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W379506-SAMPLE-K
56,90 €
1 KG
3 710,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.26
Numéro FEMA:
3795
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
1.061
Nomenclature NACRES :
NA.21
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥70%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
280-285 °C (lit.)
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
Clé InChI
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup