O0766
ONO-RS-082
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(p-Amylcinnamoyl)amino-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Durée de conservation
Do not freeze
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1cc(c(cc1)C(=O)O)NC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)CCCCC
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
Clé InChI
MDVFITMPFHDRBZ-JLHYYAGUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.