Principaux documents
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro FEMA:
3748
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.551
Source biologique
synthetic
Essai
≥97%
Activité optique
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
pb
142 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
42-47 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
alcohol; minty
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
Clé InChI
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 25 ppm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)