W246506
Eucalyptol
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
limonene (sum of D, L and DL)
Propriétés organoleptiques
camphoraceous; herbaceous; minty
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup