Principaux documents
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
1 KG
145,00 €
4 KG
429,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KG
145,00 €
4 KG
429,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
3699
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.547
Nomenclature NACRES :
NA.21
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; oily; fruity; ethereal; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup