Principaux documents
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
W412333-SAMPLE
42,00 €
100 G
84,00 €
1 KG
231,00 €
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W412333-SAMPLE
42,00 €
100 G
84,00 €
1 KG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro FEMA:
4123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.150
Nomenclature NACRES :
NA.21
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; pineapple; rose
Chaîne SMILES 
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
Clé InChI
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable