Merck
Passer à
MXPESP50R
Joint torique en silicone + bouchon étanche
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 ea
Expédition prévue aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
90,10 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
90,10 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
​
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Le kit joint torique + joint de bouchon en silicone est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. Le kit joint torique + joint de bouchon en silicone facilite l'écoulement étanche et sans fuite de l'échantillon.
Application
Le kit joint torique + joint de bouchon en silicone est utilisé pour l'échantillonnage et la filtration en cours de production de liquides aqueux tels que la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MXPESP5CNMXPESP14NMXPESPWEL
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
description
-
material
silicone
material
polypropylene cap
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
input
-
input
-
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®