Documents
W360007
Sigma-Aldrich
4-(Méthylthio)-1-butanol
97%
Synonyme(s) :
4-(Methylthio)-1-butanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3S(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.21
Numéro FEMA:
3600
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.078
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
n20/D 1.487
Point d'ébullition
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
95-98 °C/20 mmHg
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves