Principaux documents
W359904
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoic acid
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
W359904-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
81,40 €
1 KG
206,00 €
5 KG
1 000,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W359904-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
81,40 €
1 KG
206,00 €
5 KG
1 000,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro FEMA:
3599
Beilstein:
1236500
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10168
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.064
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
pb
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
61-64 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
brown; spicy
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Clé InChI
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Application
  • A high molar extinction coefficient bisterpyridyl homoleptic Ru(II) complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionality: potential dye for dye-sensitized solar cells.: This study explores the synthesis and application of a Ru(II) complex incorporating trans-2-methyl-2-butenoic acid as a dye for dye-sensitized solar cells. The high molar extinction coefficient and favorable photophysical properties make this compound a promising candidate for enhancing solar cell efficiency (Adeloye et al., 2012).
  • Synthesis, photophysical and electrochemical properties of a mixed bipyridyl-phenanthrolyl ligand Ru(II) heteroleptic complex having trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities.: This research focuses on the synthesis and characterization of a Ru(II) heteroleptic complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities. The study highlights the compound′s photophysical and electrochemical properties, demonstrating its potential for use in optoelectronic devices and catalytic applications (Adeloye, 2011).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
P F Schuck et al.
Neurochemistry international, 45(5), 661-667 (2004-07-06)
Accumulation of methylmalonic acid (MMA) in tissues and biological fluids is the biochemical hallmark of patients affected by the neurometabolic disorder known as methylmalonic acidemia (MMAemia). Although this disease is predominantly characterized by severe neurological findings, the underlying mechanisms of
Susan Matthew et al.
Phytochemistry, 70(17-18), 2058-2063 (2009-10-10)
The Floridian marine cyanobacterium Lyngbya confervoides afforded cyclodepsipeptides, termed tiglicamides A-C (1-3), along with their previously reported analogues largamides A-C (4-6), all of which possess an unusual tiglic acid moiety. Their structures were deduced by one- and two-dimensional NMR combined
Shao-Liang Zheng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(2), 706-713 (2007-10-24)
[Zn(TA)2(H2O)2] (H-TA=tiglic acid) has been embedded in a framework composed of CECR (CECR=C-ethylcalix[4]resorcinarene) molecules to examine its E-->Z photoisomerization in a periodic framework. The photoisomerization of tiglic acid in CECR-[Zn(TA)2(H2O)2]4 H2O proceeds without the [2+2]-dimerization reaction that often occurs in
K D Santos et al.
International journal of immunopharmacology, 18(12), 761-769 (1996-12-01)
The present study was undertaken to assess the influence of 25 organic acids, which appear in high concentrations in tissues of patients with various organic acidaemias, on the proliferation of human peripheral lymphocytes stimulated with concanavalin A (Con A) (a
Tigliane-type diterpene esters from Synadenium grantii.
R Bagavathi et al.
Planta medica, 54(6), 506-510 (1988-12-01)