Principaux documents
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedithiol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2,3-Dimercaptobutane
W347701-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
197,00 €
1 KG
1 870,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W347701-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
197,00 €
1 KG
1 870,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.25
Numéro FEMA:
3477
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
725
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.022
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5194 (lit.)
pb
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup