Principaux documents
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
W343307-SAMPLE-K
56,90 €
100 G
564,00 €
1 KG
3 660,00 €
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W343307-SAMPLE-K
56,90 €
100 G
564,00 €
1 KG
3 660,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro FEMA:
3433
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11300
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.062
Nomenclature NACRES :
NA.21
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
50 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; pepper
Chaîne SMILES 
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup