Principaux documents
W335808
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
99%, FG
Synonyme(s) :
Bean pyrazine
W335808-SAMPLE
60,30 €
100 G
423,00 €
500 G
1 640,00 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W335808-SAMPLE
60,30 €
100 G
423,00 €
500 G
1 640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro FEMA:
3358
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.057
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.495
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; nutty; earthy; pea
Chaîne SMILES 
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Eva-Maria Kroener et al.
Frontiers in chemistry, 6, 149-149 (2018-06-06)
Horseradish (Armoracia rusticana) is consumed and valued for the characteristic spicy aroma of its roots in many countries all over the world. In our present study we compare six different horseradish varieties that were grown under comparable conditions, with regard
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of
Protocoles
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt