Principaux documents
W335809
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3(5 or 6)-isopropylpyrazine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3,5 Or 6-Isopropyl-2-methoxypyrazine
W335809-SAMPLE-K
65,10 €
25 G
450,00 €
100 G
1 030,00 €
65,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W335809-SAMPLE-K
65,10 €
25 G
450,00 €
100 G
1 030,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro FEMA:
3358
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11344
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.121
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; earthy; pea; pepper
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
65,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; earthy; pea; pepper
Chaîne SMILES 
COc1cnc(cn1)C(C)C.COc2cncc(n2)C(C)C.COc3nccnc3C(C)C
InChI
1S/3C8H12N2O/c1-6(2)7-4-10-8(11-3)5-9-7;1-6(2)7-4-9-5-8(10-7)11-3;1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h3*4-6H,1-3H3
Clé InChI
MQHZLANELJKBBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methoxy-3(5or 6)-isopropylpyrazine is a mixture of positional isomers commonly used as a flavoring agent in the food industry. Pyrazine derivatives exhibit a wide variety of aromas in food. For instance, 2-methoxy-3-isopropyl pyrazine produces a green pea odor and earthy and beany flavors [1]. In addition, they are naturally found in coffee beans, cocoa beans, nuts, and vegetables.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F
Point d'éclair (°C)
67 °C
HS-SPME-GC-MS/olfactometry combined with chemometrics to assess the impact of germination on flavor attributes of chickpea, lentil, and yellow pea flours
Xu M, et al.
Food Chemistry, 280, 83-95 (2019)
The FEMA GRAS assessment of pyrazine derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 40(4), 429-451 (2002)