Documents
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Hexyl crotonate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
3354
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10688
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.266
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; pear; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
Clé InChI
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F
Point d'éclair (°C)
89 °C