Principaux documents
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
W334006-SAMPLE-K
60,30 €
25 G
106,00 €
100 G
285,00 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W334006-SAMPLE-K
60,30 €
25 G
106,00 €
100 G
285,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro FEMA:
3340
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11611
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.021
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
157-160 °C (lit.)
Densité
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; vegetable; nutty
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup