W371602
4-Methylthiazole
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4-methyl-1,3-thiazole
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; nutty
Chaîne SMILES
Cc1cscn1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup