Principaux documents
W368008
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole
W368008-SAMPLE-K
50,30 €
25 G
94,50 €
100 G
281,00 €
1 KG
1 580,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W368008-SAMPLE-K
50,30 €
25 G
94,50 €
100 G
281,00 €
1 KG
1 580,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.21
Numéro FEMA:
3680
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11612
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.033
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
161-162 °C (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; nutty
Chaîne SMILES 
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Ethyl-4-methylthiazoleis a heterocyclic compound belonging to the thiazole family of molecules and is commonly used as a flavoring and fragrance agent [1]. Two-ethyl-4-methylthiazole can be found in coffee. This flavoring is used to flavor baked goods, candy, coffee, cocoa, nuts, savory, and meat dishes. It has coffee, cocoa, meat, and a rubbery aroma and flavor [2].
Application
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole is:
  • Safe and effective flavoring agent for use in animal feed, provided it is used at recommended levels and guidelines [1].
  • Key aroma compound in chicken soup stock. [3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Safety and efficacy of thiazoles, thiophene and thiazoline belonging to chemical group 29 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)
EFSA Journal, 14(6), e04441-e04441 (2016)
Aroma chemicals II: heterocycles
Zviely M
Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances., 85-85 (2004)
Characterization of the key aroma compounds in chicken soup stock using aroma extract dilution analysis
Takakura Y, et al.
Food Science and Technology Research, 20(1), 109-113 (2014)