Principaux documents
W329002
Sigma-Aldrich
3-Hexanone
≥97%
Synonyme(s) :
Ethyl propyl ketone
W329002-SAMPLE
47,40 €
25 G
88,20 €
1 KG
697,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W329002-SAMPLE
47,40 €
25 G
88,20 €
1 KG
697,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro FEMA:
3290
Beilstein:
1738025
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4125
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.096
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
fruity; waxy; sweet
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
pb
123 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; waxy; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Hexanone has been reported as one of the volatile organic compounds (VOCs) in pandan leaves[1], strawberry[2] and acerola fruit.[3]
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)
Blas Agut et al.
The New phytologist, 207(3), 790-804 (2015-03-17)
The citrus rootstocks sour orange and Cleopatra mandarin display differential resistance against Tetranychus urticae. Sour orange plants support reduced oviposition, growth rates and damage compared with Cleopatra mandarin plants. Jasmonic acid signalling and flavonoid accumulation have been revealed as key
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)