Principaux documents
W328707
Sigma-Aldrich
Glycine
99%, FCC
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
W328707-SAMPLE
37,00 €
1 KG
68,90 €
10 KG
337,00 €
25 KG
675,00 €
37,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W328707-SAMPLE
37,00 €
1 KG
68,90 €
10 KG
337,00 €
25 KG
675,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro FEMA:
3287
Beilstein:
635782
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4118
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.034
Nomenclature NACRES :
NA.21
37,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Essai
99%
Forme
crystalline powder
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Richard A Felix et al.
Brain structure & function, 220(5), 2639-2652 (2014-06-30)
The mammalian superior paraolivary nucleus (SPON) is a major source of GABAergic inhibition to neurons in the inferior colliculus (IC), a well-studied midbrain nucleus that is the site of convergence and integration for the majority ascending auditory pathways en route
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Li-Chun Tu et al.
The EMBO journal, 32(24), 3220-3230 (2013-11-12)
Nuclear pore complexes (NPCs) mediate cargo traffic between the nucleus and the cytoplasm of eukaryotic cells. Nuclear transport receptors (NTRs) carry cargos through NPCs by transiently binding to phenylalanine-glycine (FG) repeats on intrinsically disordered polypeptides decorating the NPCs. Major impediments
Suzanne L Grant et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 844(2), 278-282 (2006-08-08)
A simple and versatile methodology using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection was developed to simultaneously determine d-serine along with other metabolically related neuroactive amino acids in the glutamatergic system: L-serine, L-glutamate, L-glutamine, and glycine. On-column sensitivity was in