Principaux documents
W314404
Sigma-Aldrich
p,α-Dimethylstyrene
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene, 2-p-tolylpropene, p-cymenene, para-iso propenyl toluene
W314404-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
147,00 €
100 G
358,00 €
1 KG
1 830,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W314404-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
147,00 €
100 G
358,00 €
1 KG
1 830,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro FEMA:
3144
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2260
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
1.010
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Contient
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
pb
186-189 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
clove; spicy; phenolic
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
Clé InChI
MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
p,α-Dimethylstyrene has been identified as one of the volatile flavor constituents in litchi[1], essential oils of distilled Mexican lime and parsley.[2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The effect of sowing date and growth stage on the essential oil composition of three types of parsley (Petroselinum crispum).
Petropoulos SA, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(12), 1606-1610 (2004)
The mechanism of formation of p, ??dimethylstyrene in the essential oil of distilled lime (Citrus aurantifolia).
Loori JJ & Cove AR
Journal of Food Science, 29(5), 576-582 (1964)
Comparison of volatile profiles of nine litchi (Litchi chinensis Sonn.) cultivars from Southern China.
Wu Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(20), 9676-9681 (2009)
Jiatong Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-18)
Citrus blend black teas are popular worldwide, due to its unique flavor and remarkable health benefits. However, the aroma characteristics, aroma profiles and key odorants of it remain to be distinguished and cognized. In this study, the aroma profiles of