W305618
Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98%
Synonyme(s) :
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Pression de vapeur
2.3 mmHg ( 39 °C)
Essai
≥98%
Limite d'explosivité
9.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
178 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
vegetable
Chaîne SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Electrochemical oxidation of tetrahydrofurfuryl alcohol on boron-doped diamond anode: Influence of current density and electrolyte solution.: Research into the electrochemical pathways of tetrahydrofurfuryl alcohol offers insights into its potential for energy storage applications, focusing on how varying electrical and solvent conditions affect its oxidation rates (Xiong Y et al., 2023).
- Polar-Functionalized Polyethylenes Enabled by Palladium-Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Butadiene/Bio-Based Alcohol-Derived Monomers.: This paper presents a novel approach to the synthesis of functionalized polymers using tetrahydrofurfuryl alcohol derivatives, which could revolutionize materials science with new, sustainable polymer blends (Jian Z et al., 2023).
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)