Key Documents
W296000
Sigma-Aldrich
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COO(CH2)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2960
Numéro Beilstein :
1747146
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
443
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.448
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurence: Apple, banana, gruyere cheese and jackfruit
Application
The non-specific fruitiness of this compound makes it a good fit for many types of fruit flavors, including apple, banana, blueberry, pear, peach, grape, strawberry, pineapple and tropicals like jackfruit and durian. These same notes will also add to the fruity complex of aged cheese like Parmesan, Asiago, and Romano.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1%
Taste at 5-10ppm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)