W205605
1-Pentanol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
10 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
136-138 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
pungent; chemical; wine-like
Chaîne SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup